Learn More
Sartorius Tubed Media for Sartorius Membrane Filtration Units: Jus de Tomate Agar
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
Jus de Tomate Agar, 50 x 20mL Tubes
Descrizione
The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in tubes are for pouring agar plates. The content of one tube is sufficient for two 90mm or three 60mm Petri dishes.
- 20mL tubes, 50 tubes per box
- According to international formulas
- Consistent quality
Specifica
Specifica
| Forma | Liquid |
| Manufacturing Origin | Germany |
| Tipo di media | Jus de Tomate Agar |
| Sterilità | Sterile |
| Test Type | Microbial Detection |
| Volume di riempimento | 20 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of Leuconostoc oenos and other wine spoiling organ |
| Tipo di imballaggio | Bottle |
| Quantità | 20 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X50 20ML MEDIA JUS TOMATE ST
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose