Learn More
Tubercidin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Codice prodotto. 16475527
Marca: Medchem Express HY100126
MedChemExpress Tubercidin (7-Deazaadenosine) is an antibiotic obtained from Streptomyces tubercidicus.
Tubercidin inhibits the growth of Streptococcus faecalis (8043) with an IC50 of 0.02 μM. Tubercidin inhibits polymerases by incorporating DNA or RNA, thereby inhibiting DNA replication, RNA and protein synthesis. Tubercidin is a weak inhibitor of adenosine phosphorylase, and interferes with the phosphorylation of adenosine and AMP. Tubercidin has antiviral activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Tubercidin
Forma fisica Solid
CAS 69-33-0
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H14N4O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo 7-Deazaadenosine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 30 mg/mL (112.68 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)C=C2)=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 266.25
Peso formulazione 266.25
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.