Learn More
Terumo™ Siringa per tubercolina
Codice prodotto. 11763313
Click to view available options
Calibro dell'ago:
25 G
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11763313
Marca: Terumo™ 8SS01T25161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ Three-Part Insulin Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
  • Ultra-sharp needles
  • Clear barrels
  • Bold, precise scale markings
  • Smooth plunger action
  • Tamper evident peel packs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità BD
Calibro dell'ago 25 G
Da utilizzare con (applicazione) Tubercolina
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Product Type Siringa per tubercolina
Quantità 100/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 ml
Tipo di collegamento Ago