Learn More
Greiner Bio-One Provette
Codice prodotto. 10547091
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
28 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
Codice prodotto. 10547091
Marca: Greiner Bio-One 205111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Product Type Tubo
Capacità (sistema metrico) 28 ml
N. per custodia 1200
Altezza (sistema metrico) 64 mm