Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Descrizione
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Materiale chiusura | Polypropelene |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Cylindrical |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | DEN-1, DEN-1B, DEN-600 |
| Quantità | 100/Pk. |
| Con bordo | No |
| Vedi altri risultati |