Learn More
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8
Codice prodotto. 10475353
Click to view available options
Colore:
Incolore
Product Type:
Striscia da 8 provette
Quantità:
10 confezioni da 12 strisce
250 strisce
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 250
Codice prodotto. 10475353
Marca: Thermo Scientific™ AB0451
Optimize PCR and qPCR with these 0.2 mL strip tubes, available as 8 tubes per strip in several colors or 12 tubes per strip.
0.2 mL Strip Tubes are compatible with standard 0.2 mL thermal cycler blocks. They are designed for both PCR and qPCR applications.
Multiple cap options are available, including an ultra clear cap that's ideal for use in qPCR assays. The caps form a secure seal, yet are easy to apply and remove. Caps increase the overall tube capacity to 0.25 mL.
In evidenza
  • Compatibile con blocchi per termociclatore da 0.2  ml
  • Il volume massimo della provetta con tappo è di 0.25  ml
  • Sigillabile con strisce di tappi piatti e a cupola. Disponibilità di tappi opzionali ultra trasparenti per l'impiego in saggi qPCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified DNA/RNase Free
Colore Incolore
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Volume (sistema metrico) 0.25 mL
Quantità 10 confezioni da 12 strisce
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal Cyclers
Materiale Polypropylene
Reaction Speed Standard
Tipo di chiusura A cupola
N. di pozzetti 96
Formato 120 Strips Tubes and Caps
Product Type Striscia da 8 provette