Learn More
SymLine Collegamento a vite, tubo Flex Tube Pro GL 25
Codice prodotto. p-9676002
Click to view available options
Da utilizzare con:
Tubo FlexTube
Tubulure FlexTube Pro
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 15840945
Marca: SymLine 106579
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I due sistemi di tubi più flessibili e adattabili per lo smaltimento sicuro dei rifiuti liquidi HPLC - tubi in PTFE flessibili, espandibili e chimicamente resistenti con un ampio raggio di curvatura.
  • Realizzato in PTFE per la migliore resistenza chimica possibile
  • Regolabile e facile da installare: basta accorciare il tubo come richiesto, poi montare la connessione a vite ottimizzata e la sigillatura
  • Conduttivo elettrostatico < 106 (max) Ω
  • Diametro esterno ∅ 16.9 mm o ∅ 19.8 mm
  • Disponibile in 4 diverse lunghezze standard di 600, 1200, 1500 e 2500 mm.
  • Regolabile
  • facile da installare: basta accorciare il tubo come richiesto, poi montare il collegamento a vite ottimizzato e la sigillatura
  • FlexTube con parete interna a spirale o FlexTubePro Parete interna liscia
  • Specifica
    Materiale PTFE
    Da utilizzare con Tubo FlexTube
    Quantità confezione 2 Pk.
    Colore Nero
    Product Type Screw for FlexTube