Learn More
Brand™ Provette con strisce
Codice prodotto. 10121441 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
96 Individual Tubes x 10 Units
Confezione da 120
Confezione da 960
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 960
Codice prodotto. 10121441
Marca: Brand™ 781500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Compatibili con micropiastre standard e adatte per pipettatori multicanali. Le provette confezionate in rack BRAND™ sono ideali per analisi biologiche come PCR, studi di assorbimento cellulare, RIA ed EIA.
  • Polypropylene tubes and rack are autoclavable at 121°C for 20min (except polyethylene caps)
  • Compatible with standard microplates and suitable for working with multi-channel pipettors
  • Size of tubes: outer diameter 8.8mm, height 45mm Ideal for biological tests, such as PCR*, cell uptake studies, RIA and EIA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polietilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.2 mL
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for biological tests, such as PCR, cell uptake studies, RIA and EIA.
Altezza (sistema metrico) 45 mm
N. per confezione 960Pack
Imballaggio 96 Individual Tubes x 10 Units
Temperature Range (Metric) 121°C
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 8.8 mm