Learn More
Brand™ Provette con strisce
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
96 Individual Tubes x 10 Units
Confezione da 120
Confezione da 960
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 960
Descrizione
- Polypropylene tubes and rack are autoclavable at 121°C for 20min (except polyethylene caps)
- Compatible with standard microplates and suitable for working with multi-channel pipettors
- Size of tubes: outer diameter 8.8mm, height 45mm Ideal for biological tests, such as PCR*, cell uptake studies, RIA and EIA.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 ml |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per analisi biologiche, come PCR, studi di assorbimento cellulare, RIA ed EIA. |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| N. per confezione | Confezione da 120 |
| Imballaggio | Confezione da 120 |
| Temperature Range (Metric) | 121 °C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |