Learn More
Cytiva Tubing Connector for Use with Peristaltic Pump P-1
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Instructions for the connection of capillary tubing:
- Cut the tubing cleanly at a 45° angle
- Remove the screw nut and slip it over the tubing
- Remove the sealing plug
- Push the tubing through the sealing plug until it protrudes about 1cm
- Seat the tubing in the nipple: slide the sealing plug along the tubing and into the nipple
- Finger-tighten the connector
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing Connector |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.8 mm |
| Collegamenti | Barb-stepped |
| Materiale | Polypropylene, POM Fluoro Rubber |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Peristaltic Pump P-1 |