Learn More
Cole-Parmer™ Tagliatubi
Click to view available options
Materiale:
Acciaio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use this tubing cutter for general tube cutting applications. Cole-Parmer™ Benchtop Tubing Cutter is ideal for laboratory use. Steel blade makes right-angle cuts in plastic tubing 1/16 to 5/8 in. OD.
Realizza tagli netti e dritti
- Tagliatubi portatile e tascabile
- Taglia i tubi flessibili con diametro esterno da 1.6 mm a 19 mm (da 0.06 a 0.75 poll.)
- Ganascia con leggero carico a molla, rimane chiusa quando non in uso
- Lama in acciaio temprato sostituibile
- Lunghezza: 7.6 cm (3 poll.)
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.06 to 0.75 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 to 19 mm |
| Overall Length (English) | 3 in. |
| Overall Length (Metric) | 7.6 cm |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Flexibility | Flessibile |
| Product Type | Tagliatubi |