Learn More
Masterflex™ Tubo per pompe peristaltiche FH15 e FH30
Codice prodotto. p-8000836
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/8 in.
Materiale:
PharMed BPT
Packungsgröße:
7.50m
Pezzo
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11852603
Marke: Masterflex™ 0650813
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Use this tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. Masterflex™ L/S™ Precision Tubing, PharMed™ BPT resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils. Tubing is heat-sealable, bondable and formable. Good for light-sensitive samples.
Use this tubing for cell and tissue culture work and pharmaceutical applications. ™™ Tubing is heat-sealable, bondable, and formable. Also good for light-sensitive samples.
Masterflex™ L/S™ pump tubing is manufactured to extremely close tolerances that match our L/S™ pump heads, ensuring accurate, repeatable flow and long tubing life. Our pump tubing is factory-tested and optically inspected to provide the best performance from your peristaltic pump.
  • Applications: Cell and tissue culture work and pharmaceutical uses. Also good for light-sensitive samples.
  • Characteristics: Nontoxic; nonhemolytic; extremely low permeability; resists acids, alkalies, oxidizing agents, and animal and vegetable oils; heat-sealable, bondable, and formable. Opaque beige.
  • Certifications: FDA compliant and meets USP Class VI and EP requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Spezifikation
Certificazione/Conformità USP Class VI; European Pharmacopoeia (EP 3.2.9); FDA 21 CFR 177.2600; REACH, RoHS compliant
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 1/16 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale PharMed BPT
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.62 m
Da utilizzare con (applicazione) For cell and tissue culture work and pharmaceutical uses, also good for light-sensitive samples
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 13
Portata Da 0.06 a 36 ml/min.
Flessibile flangiato 1/16 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Beige opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubazioni per pompa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt