Learn More
Kartell™ Isoflex Laboratory Hose
Codice prodotto. 12201636
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.8 mm
Dimensione della confezione:
20m
Codice prodotto. 12201636
Marca: Kartell™ 0176000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Isoflex Laboratory Hose is a transparent, non-toxic hose that features markings ever meter for ease of use.
  • Autoclavable PVC hoses
  • Transparent
  • Non toxic
  • Non ageing
  • Non oxiding
  • Supplied in 20 meter rolls packed in PE bags
  • The hoses is marked every meter for ease of use
  • Good chemical resistance
  • Good strong and weak acid resistance
  • Good strong and weak alkali resistance
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.8 mm
Materiale PVC
Diametro (sistema metrico) esterno 2.4 mm
Overall Length (Metric) 20 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Colore Trasparente