Learn More
Sartorius Tubing for MD8 Airscan™ Air Sampler
Sfoglia Tutto Sartorius ProdottiDescrizione
Tubazione flessibile in PVC (2 m o 5 m) con estremità rinforzate per applicazioni standard.
Tubazione in silicone per applicazioni asettiche dove MD8 viene utilizzato in camere sterili, sale operatorie, isolatori, macchine per soffiatura-riempimento- sigillatura, ecc. Inoltre, una seconda tubazione fissata al connettore di uscita dell'aria (scarico), consente la fuoriuscita dell'aria in una sala separata.
Tubazione in PVC
- Disponibile in lunghezze di 2 m e 5 m
- Tubazione flessibile in PVC con estremità rinforzate
- 25 x 3 mm
- 1 m (ordinare in metri, vedere Informazioni sull'ordinazione di seguito)
- Sterilizzabile
- 25 x 3 mm
Order Info
La tubazione in silicone ordinata è lunga 1°metro, ad es., 2=2°metri, 3=3°metri, ecc.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.984 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Overall Length (English) | 196.85 in. |
| Overall Length (Metric) | 5 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.118 In. |
| Spessore (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | MD8 Airscan Air Sampler |
| Quantità confezione | 1 Pk. |
| Vedi altri risultati |