Learn More
Grant Instruments™ Aspirator Tubing Set
Codice prodotto. 15143706
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
FTA-1 Aspirator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15143706
Marca: Grant Instruments™ FTAT
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes all tubing with fittings for use with Grant FTA-1 Aspirator. Grant Instruments™ Aspirator Tubing Set does not include filter or aspiration tip.
  • Polyethylene construction
  • For use with Grant FTA-1 Aspirator and Trap Flask
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) FTA-1 Aspirator