Learn More
BRAND™ Suction Tubing for cell-culture™ unit
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
2 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Silicone construction
- For use with cell-culture™ unit
- Length: 2m
Specifica
Specifica
| Materiale | Silicone |
| Overall Length (Metric) | 2 m |
| Da utilizzare con | cell-culture™ unit |
| Quantità confezione | 1 Each |