Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pesi per tubi
Codice prodotto. 12992570 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Diam. interno tubo da 5.5 a 6.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12992570
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F329030102
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per l'uso con pompe ed erogatori
  • I pesi in Teflon™ mantengono il tubo sul fondo del contenitore
  • Con estremità portagomma per un semplice collegamento dei tubi
  • Resistenti ai solventi e autoclavabili
Specifica
Autoclavabile
Materiale Teflon
Da utilizzare con Diam. interno tubo da 5.5 a 6.2 mm
Colore Bianco
Flexibility Rigido