Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH combinato Tuff-Tip™
Codice prodotto. 11775638 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Doppia giunzione
Single Junction
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11775638
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Elettrodo per pH combinato ideale per la misurazione di campioni molto concentrati con elevato grado di inquinamento.
  • Elettrodo in gel epossidico infrangibile con bulbo protetto Tuff Tip™ antiurto
  • Isolante anulare in ceramica insensibile all'inquinamento atmosferico
  • Gli elettrodi a doppia giunzione sono consigliati per le soluzioni caricate
  • Ridotta necessità di manutenzione e brevi tempi di risposta
  • Forniti con cavo DIN o BNC 1 m
Specifica
Tipi di connettore BNC
Descrizione Doppia giunzione
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo Elettrodo pH combinato
Da utilizzare con (applicazione) Per campioni molto concentrati con elevato grado di inquinamento
Include Cavo da 1 m, connettore BNC
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Materiale Corpo in resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Compatibilità Almost all pH meters
Da utilizzare con (apparecchiatura) Almost all pH meters