Learn More
Fisherbrand™ Elettrodo pH combinato Tuff-Tip™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Doppia giunzione
Single Junction
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Elettrodo in gel epossidico infrangibile con bulbo protetto Tuff Tip™ antiurto
- Isolante anulare in ceramica insensibile all'inquinamento atmosferico
- Gli elettrodi a doppia giunzione sono consigliati per le soluzioni caricate
- Ridotta necessità di manutenzione e brevi tempi di risposta
- Forniti con cavo DIN o BNC 1 m
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Descrizione | Doppia giunzione |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | Elettrodo pH combinato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per campioni molto concentrati con elevato grado di inquinamento |
| Include | Cavo da 1 m, connettore BNC |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Corpo in resina epossidica |
| Intervallo di pH | 0 to 13 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | °° |
| Vedi altri risultati |