Learn More
Fisherbrand™ Tuff Tip™ Gel Electrolyte Single Junction pH Electrode
Codice prodotto. 11765638 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11765638
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This unbreakable epoxy gelled pH electrode with protected Tuff Tip™ shockproof bulb is ideal for reducing maintenance and shortening the response time.
  • Unbreakable epoxy gelled pH electrode with protected Tuff Tip™ shockproof bulb
  • Ceramic annular junction insensitive to pollution
  • The double-junction electrodes are recommended for loaded solutions
  • Reduced maintenance and short response time
  • Supplied with 1 m cable DIN or BNC
Specifica
Tipo Single Junction pH Electrode
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Intervallo di pH 0 to 13
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°