Learn More
Tungsten Solution for ICP, 1g/L, HNO3/HF Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12956154 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12956154
Marca: Fisher Chemical S 066 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
La soluzione contiene HNO3
Concentrazione 1 g/L
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Tungsten (W) 1000mg/l in HNO3 1%,HF 2%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .