Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Three-Dimensional Shaker TL 10
Codice prodotto. 10245001
Click to view available options
Angolo di inclinazione:
0 to 9°
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10245001
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 6117 000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Slow, three-dimensional orbital motion. Shaking speed is steplessly adjustable.
  • Slow, three-dimensional orbital motion
  • Includes basic device with tray and rubber mat
  • 10 kg loading capacity
  • Speed range: 1 - 23rpm
  • Angle of tilt 0 - 9° adjustable
  • Timer: 0 - 120 min or continuous
Specifica
Angolo di oscillazione 0 to 9°
Capacità portata carico (sistema metrico) 10 kg
Angolo di inclinazione 0 to 9°
Requisiti elettrici 115/230 V
Tensione 115/230 V
Temperature Range (Metric) 0°C to 50°C
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Rubber Platform
Profondità (sistema metrico) 450 mm
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Larghezza (sistema metrico) 355 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 18.5 kg
Modello TL 10
Intervallo di umidità 85%
Intervallo temporizzatore 0 to 120 min., Continuous