Learn More
Novus Biologicals Tumor-Derived Exosome Isolation Beads
Codice prodotto. 18388271
Click to view available options
Quantità:
10 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
Codice prodotto. 18388271
Marca: Novus Biologicals NBP314798
Specifica
Descrizione Tumor-Derived Exosome Isolation Beads
Sinonimo EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Content And Storage Store at 4°C
Target Species Human
Quantità 10 Reactions