Learn More
Tungsten for AAS 1g/L HNO3/HF matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12973235 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12973235 500 mL 500mL
12963235 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12973235 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B 066 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    56.60€ / 500mL
    Risparmia 19.90€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Quantità 500 mL