Learn More
Tungsten, AAS standard solution, Specpure™ W 1000μg/mL
Codice prodotto. 11475060
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11475060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035760.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00011461
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten AAS standard solution
Nota nome W 1000μg/mL
Odore Acidic
Forma fisica Liquid
Concentrazione W in 5% HNO3/tr. HF
Numero UN UN3264
Quantità 500 mL
Grado Specpure