Learn More
Tungsten boride, 99.4% (metals basis)
Codice prodotto. 11358808
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11358808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041664.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12007-98-6 | B5W2 | 421.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12007-98-6
Formula molecolare B5W2
Molecular Weight (g/mol) 421.73
Numero MDL MFCD00049707
InChI Key ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ditungsten pentaboride, w2b5, diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene
PubChem CID 25113386
IUPAC Name boranylidyne($l^{2}-boranylidene)tungsten;boranylidynetungsten;$l^{2}-boranylideneboron
SMILES [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten boride
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 421.76
Percent Purity 99.4%