Learn More
RETSCH Tungsten Carbide Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MM 200 and MM 301
MM 200 and MM 400
Planetary Ball Mill PM 400
Reaction Vials
Diametro (sistema metrico):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 200
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diametro (sistema metrico) | 5 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Reaction Vials |
| Materiale | Tungsten Carbide |