Learn More
Tungsten dichloride dioxide, 99%
Codice prodotto. p-4904563
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11483870
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089962.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13520-76-8
Formula molecolare WO2Cl2
Numero MDL MFCD00054136
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten dichloride dioxide
Colore Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Informazioni di solubilità Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Peso formulazione 286.75
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive