Learn More
Tungsten foil, 2.0mm (0.08in) thick, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11381489
Click to view available options
Quantità:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11381489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013980.FG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: approx. 24g/25x50mm | CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray foil
Quantità 25 x 50 mm
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Foil