Learn More
Tungsten(IV) oxide, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408194
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11313938
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040367.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12036-22-5 | O2W | 215.84 g/mol
Tungsten(IV) oxide is used in the production of tungsten and tungstates, in alloys, in fire-proofing fabrics and as a ceramic pigment. It is used to study their chromism, photocatalysis and sensing capabilities. It is associated with rhenium trioxide particles and used for detection of protonatable, radical and precharged species under laser desorption ionization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-22-5
Formula molecolare O2W
Molecular Weight (g/mol) 215.84
Numero MDL MFCD00049709
InChI Key DZKDPOPGYFUOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tungsten dioxide, tungsten iv oxide, tungsten oxide wo2, acmc-1bqvs, tungsten iv oxide-w, tungsten iv oxide trace metals basis 5g, tungsten iv oxide,-100 mesh trace metals basis
PubChem CID 82850
IUPAC Name dioxotungsten
SMILES O=[W]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(IV) oxide
Punto di fusione 1500°C to 1600°C (in N2)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in acid and potassium hydroxide. Insoluble in water.
Peso formulazione 215.85
Densità 10.8