Learn More
Tungsten, plasma standard solution, Specpure™ W 1000μg/mL
Codice prodotto. 11356069
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11356069
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042248.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
(NH4)2WO4 in H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare (NH4)2WO4 in H2O
Numero MDL MFCD00011461
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten, plasma standard solution, Specpure™
Forma fisica Liquid
Concentrazione W 1000 μg/mL
Quantità 500 mL