Learn More
Tungsten powder, -22 mesh, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322068
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50g
25g
Codice prodotto. 11322068
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012973.88
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten powder
Colore Gray
Quantità 2.5 g
Dimensioni maglia −22 Mesh
Forma Powder
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic