Learn More
Tungsten Rhenium wire, 0.25mm (0.01in) dia, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. p-7048294
Click to view available options
Quantità:
10 m
2 m
Dimensione della confezione:
10m
2m
Codice prodotto. 11336777
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010073.G2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten Rhenium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso W:Re; 97:3 wt%
Quantità 2 m
Peso ≈1.9g/2m
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD02091751
Percent Purity 99.95%