Learn More
Tungsten(V) dichloride triethoxide, 10% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7050639
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11343548
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039171.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 45000-93-9
Formula molecolare C6H18Cl2O3W
Molecular Weight (g/mol) 392.947
Numero MDL MFCD00210651
InChI Key AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
PubChem CID 86208842
IUPAC Name dichlorotungsten;ethanol
SMILES CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(V) dichloride triethoxide
Colore Blue
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Formula lineare WCl2(OC2H5)3
Numero UN UN2924
Peso formulazione 389.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in ethanol
Odore Alcohol-like
Sensibilità Moisture sensitive