Learn More
Tungsten(VI) chloride, 99%, 20 mesh
Codice prodotto. p-3735193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10392873
Marca: Thermo Scientific Acros 200300100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13283-01-7
Formula molecolare Cl6W
Molecular Weight (g/mol) 396.57
Numero MDL MFCD00011463
InChI Key KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC Name hexachlorotungsten
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 347°C
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) chloride
Punto di fusione 275°C
Nota nome 20 Mesh
Colore Gray-Violet
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Peso formulazione 396.57
Percent Purity 99%