Learn More
Tungsten(VI) chloride, 99.9+%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3756733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10667202
Marca: Thermo Scientific Acros 221430100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13283-01-7
Formula molecolare Cl6W
Molecular Weight (g/mol) 396.57
Numero MDL MFCD00011463
InChI Key KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC Name hexachlorotungsten
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 347°C
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) chloride
Punto di fusione 275°C
Colore Blue-Gray to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.9+%
Formula lineare WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Peso formulazione 396.57
Percent Purity ≥99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tungsten(VI) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tungsten chloride