Learn More
Tungsten(VI) oxide, 99+%
Codice prodotto. p-3756731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10042750
Marca: Thermo Scientific Acros 214211000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-35-8
Numero MDL MFCD00011466
InChI Key ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC Name trioxotungsten
SMILES O=[W](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten(VI) oxide
Colore Green-Yellow to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula molecolare O3W
Formula lineare WO3
Fieser 11,591
Indice di Merck 15, 9997
Molecular Weight (g/mol) 231.837
Peso formulazione 231.85
Percent Purity ≥99.0%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tungsten(VI) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.