Learn More
Tungsten wire basket; # turns, 8; ID(mm), 7; Ht(mm), 9; Wire leads(cm), 5.0; Wire dia(mm), 0.51, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15434855
Click to view available options
Quantità:
10 Pc.
50 Pc.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 15434855
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041178.KK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-33-7
Formula molecolare W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
Numero MDL MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten wire basket, 8 turns
Nota nome ID(mm), 7; Ht(mm), 9; Wire leads(cm), 5.0; Wire dia(mm), 0.51
Quantità 10 Pc.
Forma Wire