Learn More
Tungsten wire, gold plated, 0.1mm (0.004in) dia, W 99.95% (metals basis), Au 99.99%
Codice prodotto. 15413945
Click to view available options
Quantità:
1 m
10 m
5 m
Dimensione della confezione:
10m
1m
5m
Codice prodotto. 15413945
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045086.G6
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tungsten wire, gold plated
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) dia.
Quantità 10 m
Peso ≈0.15g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Forma Wire
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero MDL MFCD00011461
Percent Purity 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%, W 99.95%