Learn More
Tungstic(VI) acid
Codice prodotto. 11364929
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11364929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 082118.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-03-1
Formula molecolare H2O4W
Molecular Weight (g/mol) 249.85
Numero MDL MFCD00011336
InChI Key CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)tungsten
SMILES O[W](=O)(=O)O
Specifica
Punti di ebollizione 1473°C
Materiale o nome chimico Tungstic(VI) acid
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Peso formulazione 249.86
Indice di rifrazione 2.24
Densità 5.5