Learn More
Tunicamycin (Antibiotic), From Streptomyces species
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tunicamycin (Antibiotic) |
| Tipo | Tunicamycin |
| Nota nome | From Streptomyces species |
| CAS | 11089-65-9 |
| Quantità | 5 mg |
| Peso formulazione | 840 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tunicamycin
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tunicamycin