Learn More
WTW™ Kit per calibrazione Turb™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 350
Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 355 T, 335
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes cleaning tissue and 4 indexing rings
- For use with Turb® 350 IR Portable turbidimeter
- Turbidity of 0.02 - 10 - 100 - 1000NTU
- Calibration set
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Turbidimetro a infrarossi portatile Turb™ 350 |
| Descrizione | Kit di calibrazione |
| Include | Panno detergente e 4 anelli di riferimento |
| Torbidità | 0.02, 10, 100, 1000 NTU |