Learn More
WTW™ Turb™ Series 430 Portable Turbidity Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10604883
Click to view available options
Tipo:
Torbidimetro portatile
Sorgente luminosa:
LED a infrarossi
Lampada al tungsteno
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10604883
Marca: WTW™ 600321
With an accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value; these portable turbidity meters are ideal for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control.
  • Portable turbidity meter with automatic calibration type
  • Accuracy of 0.01 NTU or ±2% of the measured value
  • Includes Turb 430 IR Field set acc. DIN ISO with accessories: AMCO Clear KalKit (0.02-100-1000 NTU), LSdata PC-Software, 4 Mignon batteries, 5 empty vials, optical cleaning tissues, screw driver, PC-connection cable RS232 AK 540 B, quick guide
  • Used for all applications including drinking water testing, environmental monitoring, laboratory reference measurements and process control
  • Resolution of 0.01 from 0.00 to 9.99, 0.1 from 10 to 99.90, 1 from 100 to 1100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Torbidimetro portatile
Sorgente luminosa LED a infrarossi
Tipo di display LCD
Tempo di risposta 3 sec.
Descrizione Turb 430 IR Portable turbidity meter field set
Tipo di calibrazione A 3 punti automatico
Include Kit di calibrazione (0,02 - 10 - 1000 NTU), 2 cuvette vuote 28 x 60 mm per volume di campione 20 ml, salviette detergenti e 4 batterie AA, custodia con inserto da tavolo, Kal kit (kit di calibrazione), 2 cuvette vuote aggiuntive, cacciavite e software per PC LSdata con cavo di collegamento al PC
Dimensione campione 20 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni relative ad analisi di acqua potabile, monitoraggio ambientale, misurazioni di riferimento di laboratorio e controllo di processi
Protezione IP IP67
Accuracy 0.01 NTU o ±2% del valore misurato
Risoluzione 0.01 da 0.00 a 9.99, 0.1 da 10 a 99.90, 1 da 100 a 1100
Lunghezza (sistema metrico) 117 mm
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Tipo di batteria 4 x AA
Certificazione/Conformità CE, DIN 27027/ISO 7027
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 a 50 °C
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 2 anni