Learn More
WTW™ Turb™ Laboratory Turbidity Meters
Codice prodotto. 10286061
Click to view available options
Sorgente luminosa:
Infrared LED
Tungsten
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10286061
Marca: WTW™ 600100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Get optimum automatic calibration for laboratory turbidity meters with the Turb™ Series 550 Laboratory Turbidity Meter.
  • Automatic calibration type for laboratory turbidity meters
  • Accuracy of ±2% of value or ±0.01 NTU
  • Includes two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
  • For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
  • Resolution of 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Laboratory Turbidity Meter
Sorgente luminosa Tungsten
Tipo di display LCD
Tempo di risposta <3 sec.
Tipo di calibrazione Automatic
Include Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
Dimensione campione 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
Accuracy ±2% of value or ±0.01 NTU
Risoluzione 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
Lunghezza (sistema metrico) 252 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Requisiti elettrici 100/240 V 47/63 Hz
Frequenza 47/63 Hz
Tensione 100/240 V
Certificazione/Conformità CE, US EPA
Temperatura (sistema metrico) operativa 10°C to 40°C
Warranty 2 Years