Learn More
WTW™ Turb™ Laboratory Turbidity Meters
Codice prodotto. p-8002871
Click to view available options
Sorgente luminosa:
Infrared LED
Tungsten
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11705985
Marca: WTW™ 600200
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Get optimum automatic calibration for laboratory turbidity meters with the Turb™ Series 550 Laboratory Turbidity Meter.
  • Automatic calibration type for laboratory turbidity meters
  • Accuracy of ±2% of value NTU, ±0.01 NTU, ±5% of value NTU, ±10% of value NTU
  • Includes two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and four calibration standard
  • For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
  • Resolution of 0.0001 NTU from 0.0001 to 9.9999 , 0.001 NTU from 10.000 to 99.999, 0.01 NTU from 100.00 to 999.99, 0.1 NTU from 1000.0 to 9999.9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Laboratory Turbidity Meter
Sorgente luminosa Infrared LED
Tipo di display LCD
Tempo di risposta <6 sec.
Tipo di calibrazione Automatic
Include Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and four calibration standard
Dimensione campione 25 mL
Da utilizzare con (applicazione) For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
Accuracy ±2% of value NTU, ±0.01 NTU, ±5% of value NTU, ±10% of value NTU
Risoluzione 0.0001 NTU from 0.0001 to 9.9999 , 0.001 NTU from 10.000 to 99.999, 0.01 NTU from 100.00 to 999.99, 0.1 NTU from 1000.0 to 9999.9
Lunghezza (sistema metrico) 252 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Requisiti elettrici 100/240 V 47/63 Hz
Frequenza 47/63 Hz
Tensione 100/240 V
Certificazione/Conformità CE, DIN EN 27 027, ISO 7027
Temperatura (sistema metrico) operativa 10°C to 40°C
Warranty 2 Years