Learn More
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core
Codice prodotto. 16235871 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16235871
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core are used to retrieve stir bars from mixing containers. The PTFE stir bar retriever is chemically resistant, inert, and leak-free. Uses Samarium-Cobalt magnets at its core.
  • Inert and leak-free
  • Molded in pure, FDA-approved PTFE
  • Alnico V magnets
  • Autoclavable
  • For girant stirrer bars
Specifica
Colore White
Descrizione Turbo PTFE Stir Bar Retriever with Rare Earth Core for Giant Stir Bars
Da utilizzare con (apparecchiatura) For the removal of Giant Stir Bars from vessels of all kinds
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Materiale PTFE with Rare Earth Magnet Core
Quantità 1