Learn More
Abnova™ Turbo3C Protease
Click to view available options
:
1 mg
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 2 mg/mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Enzyme |
| Content And Storage | Store at -20°C, Aliquot to avoid repeated freezing and thawing |
| Forma | Liquid |
| Quantità | 1 mg |
| Product Type | Protein |