Learn More
Buerkle™ Spruzzatori Turn 'n' Spray™ con valvola per funzionamento capovolto
Codice prodotto. p-8002873 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
ID collo (sistema metrico):
17.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11991431
Marca: Buerkle™ 03090002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Spray in any direction with Turn'n' Spray's special technology. ™™
Turn'n'Spray features a special technology allowing you to spray in any direction and reach hard-to-access places easily and without straining.
  • Uninterrupted spraying at any angle
  • Parts in contact with contents made of PP, PE, silicon and stainless steel
  • Nozzle diameter 0.6mm, nozzle is continuously adjustable
  • Amount sprayed per stroke: ±
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Include Valvola per funzionamento capovolto
Materiale Polipropilene, polietilene, silicio, acciaio inox, Polypropylene, Silicon
ID collo (sistema metrico) 18 mm
Altezza (sistema metrico) 220 mm