Learn More
Brannan™ Twaddell Hydrometers
GREENER_CHOICE
Product Code. 12879207
Click to view available options
:
Specific Gravity Range: 102 to 138g/mL
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Product Code. 12879207
Brand: Brannan™ 63/100/2
Only null left
Add to basket
Add to basket
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Shop loaded Twaddell hydrometers for specific gravity range 24 to 48g/mL
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.