Learn More
Brannan™ Twaddle Hydrometers
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 31488167
Click to view available options
Intervallo Baumé:
0 to 24 g/mL
138 to 170 g/mL
48 to 74 g/mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 31488167
Marca: Brannan™ 63/099/8
Shot loaded Twaddle hydrometers
For 0 to 24 Twaddell range subdivided 1.0TW. 158mm
Shot loaded, scale subdivision 1.0TW, accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW at 60/60°F. Calibrated at 15.6°C.
Specifica
Quantità 1Each
Tipo Twaddle Hydrometer
Accuracy ±1.0TW, 0.5TW ±0.5TW
Incrementi 1 g/mL
Certificazione/Conformità UKAS
Lunghezza (sistema metrico) 158 mm
Intervallo Baumé 0 to 24 g/mL